Learn More
Ansell Guantes repelentes de aceite con revestimiento de nitrilo de resistencia media ActivArmr™ 47-400
Los guantes ActivArmr™ combinan la comodidad de guantes de algodón o cuero ligero con la resistencia a la abrasión y al aceite de los guantes con revestimiento de nitrilo.
57.85€
Especificaciones
Grado de abrasión ANSI | ANSI 4 |
---|---|
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 420:2003 + A1:2009; categoría II |
Coating Material | Nitrilo |
Color | Azul, Natural |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12640902
|
Ansell
47400070 |
7 |
57.85€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 04-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12650902
|
Ansell
47400080 |
8 |
57.85€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 02-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12393619
|
Ansell
47400090 |
9 |
57.85€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 02-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12630902
|
Ansell
47400100 |
10 |
57.85€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 02-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Los guantes ActivArmr™ cuentan con forro de punto entrelazado, gran tamaño y diseños contorneados para una mayor comodidad
- La formulación especial del nitrilo proporciona una combinación de flexibilidad, resistencia mecánica y repelencia al aceite.
- La forma natural de la mano es más fácil de usar durante períodos prolongados
- Los guantes garantizan la limpieza de las láminas metálicas en las industrias del acero y del motor
- Sin silicona
Especificaciones
ANSI 4 | |
Nitrilo | |
ANSI A1 | |
Algodón | |
Automoción, maquinaria/equipo y fabricación de metales | |
47-400 |
EN 420:2003 + A1:2009; categoría II | |
Azul, Natural | |
Específico | |
Guantes recubiertos por inmersión | |
Tejido |