Learn More
Ansell™ Guantes de peso ligero de nitrilo azul Hynit™ serie 32-800
La formulación especial del nitrilo combina una excelente resistencia a la abrasión con una notable flexibilidad. El impregnado repele el aceite, la grasa y la suciedad.
70.75€
Especificaciones
Material de la parte posterior Nitrilo
Certificaciones/conformidad Con marcado CE, ANSI y EN 388 : 3111
Material del manguito Nitrilo
Coating Material Nitrilo
Tipo de producto Guantes de peso ligero
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
12670832
Ver documentos
Ansell™
32800100
10 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12680832
Ver documentos
Ansell™
32800070
7 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12690832
Ver documentos
Ansell™
32800075
7,5 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12600842
Ver documentos
Ansell™
32800080
8 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
12610842
Ver documentos
Ansell™
32800090
9 Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Construcción cortada y cosida
  • Revestimiento de nitrilo
  • Revestimiento de algodón de poliéster
  • Color azul
Especificaciones
Especificaciones
Nitrilo
Nitrilo
Guantes de peso ligero
Seguridad
Palma totalmente recubierta
32-800
Con marcado CE, ANSI y EN 388 : 3111
Nitrilo
32-800
Tejido interlock de algodón y poliéster
Excelente resistencia a los enganches, las perforaciones, la abrasión y los cortes