Learn More
Patrón de fluoruro para cromatografía iónica, 100 μg/ml F-, SPEX CertiPrep™
Patrón aniónico monoelemento para cromatografía iónica de fluoruro (F-), SPEX CertiPrep™ Certificado por la Guía ISO 34, Materiales de referencia certificados rastreables del NIST. Se suministra con certificado de análisis completo.
90.56€ - 414.00€
CAS 7732-18-5
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Quantità Imballaggio Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantità Imballaggio Precio Cantidad y disponibilidad  
11435938
Ver documentos
SPEX Certiprep
MN-6-500
125 mL Frasco de LDPE lixiviación triple
414.00€
500 ml
10224482
Ver documentos
SPEX Certiprep
AS-F9-1Y
125 mL Frasco de LDPE lixiviación triple
90.56€
125 ml
15698225
Ver documentos
SPEX Certiprep
AS-F9-1X
500 mL Frasco de polietileno
131.00€
500 ml
Descripción
Descripción
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
F&superscript_minus;100 μ g/ml
Certifications
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Especificaciones
7732-18-5
Especificaciones
Fluoride Standard
With Certificate of Analysis.
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Ion Chromatography
Standard Solution
H2O
7732-18-5
0.01, 99.99
0.01, 99.99
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Certified Reference Material
100 μg/ml F−
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'dotInformation' : No peligroso
Recommended Storage : Ambiente
Nombre del producto
  • Trace Metals III
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitric acid