Learn More
Isoforona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 78-59-1 | C9H14O | 138.21 g/mol
15.17€ - 79.00€
CAS 78-59-1
Formula molecolare C9H14O
Molecular Weight (g/mol) 138.21
Numero MDL MFCD00001584
InChI Key HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isophorone, isoacetophorone, isoforone, isoforon, izoforon, isooctopherone, 3,5,5-trimethyl-2-cyclohexen-1-one, alpha-isophorone, 2-cyclohexen-1-one, 3,5,5-trimethyl, 1,1,3-trimethyl-3-cyclohexene-5-one
PubChem CID 6544
ChEBI CHEBI:34800
IUPAC Name 3,5,5-trimetilciclohex-2-en-1-ona
SMILES CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Quantità Imballaggio Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantità Imballaggio Precio Cantidad y disponibilidad  
10518860
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
122640050
5 mL Frasco de vidrio Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10021210
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
122645000
500 mL Frasco de vidrio
25.25€
500 ml
10550971
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
122640010
1 L Frasco de vidrio
41.25€
1 litro
13478328
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
122640025
2.5 L Frasco de vidrio
79.00€
2.50 litro
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
78-59-1
138.21
HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
6544
3,5,5-trimetilciclohex-2-en-1-ona
C9H14O
MFCD00001584
isophorone, isoacetophorone, isoforone, isoforon, izoforon, isooctopherone, 3,5,5-trimethyl-2-cyclohexen-1-one, alpha-isophorone, 2-cyclohexen-1-one, 3,5,5-trimethyl, 1,1,3-trimethyl-3-cyclohexene-5-one
CHEBI:34800
CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
Especificaciones
Isophorone
78-59-1
De incoloro a amarillo
213.0°C to 214.0°C
Authentic
C9H14O
MFCD00001584
15,5242
isophorone, isoacetophorone, isoforone, isoforon, izoforon, isooctopherone, 3,5,5-trimethyl-2-cyclohexen-1-one, alpha-isophorone, 2-cyclohexen-1-one, 3,5,5-trimethyl, 1,1,3-trimethyl-3-cyclohexene-5-one
HJOVHMDZYOCNQW-UHFFFAOYSA-N
3,5,5-trimetilciclohex-2-en-1-ona
6544
2.6 mPa.s (20°C)
97%
98%
-8.0°C
0.9200g/mL
84°C
96% min. (GC)
1.4770 to 1.4790
07,65
0.92
Solubility in water: 12g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone
CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
138.21
CHEBI:34800
138.21
Líquido
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Harmful in contact with skin.
Suspected of causing cancer.
GHS P Statement
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 201-126-0
missing translation for 'rtecsNumber' : GW7700000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Nombre del producto
  • Isophorone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.