Learn More
Perclorato de plomo(II) trihidrato, ACS, 97 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Titulador en valoraciones complexométricas
53.77€ - 210.05€
CAS | 13453-62-8 |
---|---|
Fórmula molecular | Cl2H6O11Pb |
Peso molecular (g/mol) | 460.10 |
Número MDL | MFCD00149817 |
Clave InChI | KKGGEAQRICYXNM-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | lead ii perchlorate trihydrate, acmc-20aknd, 2clo4.pb.3h2o, lead perchlorate 3h2o, lead ii perchlorate, trihydrate, lead perchlorate, trihydrate, reagent acs, lead ii perchlorate trihydrate, acs reagent |
PubChem CID | 25021834 |
Nombre IUPAC | plomo(2+);diperclorato;trihidrato |
SMILES | O.O.O.[Pb++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11341748
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011640.22 |
100 g |
53.77€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11331748
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011640.36 |
500 g |
210.05€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
13453-62-8 | |
460.10 | |
KKGGEAQRICYXNM-UHFFFAOYSA-L | |
25021834 | |
O.O.O.[Pb++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O |
Cl2H6O11Pb | |
MFCD00149817 | |
lead ii perchlorate trihydrate, acmc-20aknd, 2clo4.pb.3h2o, lead perchlorate 3h2o, lead ii perchlorate, trihydrate, lead perchlorate, trihydrate, reagent acs, lead ii perchlorate trihydrate, acs reagent | |
plomo(2+);diperclorato;trihidrato |
Especificaciones
Lead(II) perchlorate trihydrate | |
13453-62-8 | |
cristalino/a/s | |
Pb(ClO4)2·3H2O | |
UN1470 | |
Soluble in water and alcohol. | |
O.O.O.[Pb++].[O-][Cl](=O)(=O)=O.[O-][Cl](=O)(=O)=O | |
460.10 | |
460.15 (406.10 Anhydrous) | |
ACS | |
Hygroscopic |
100°C (decomposition) | |
Blanco | |
Cl2H6O11Pb | |
MFCD00149817 | |
lead ii perchlorate trihydrate, acmc-20aknd, 2clo4.pb.3h2o, lead perchlorate 3h2o, lead ii perchlorate, trihydrate, lead perchlorate, trihydrate, reagent acs, lead ii perchlorate trihydrate, acs reagent | |
KKGGEAQRICYXNM-UHFFFAOYSA-L | |
plomo(2+);diperclorato;trihidrato | |
25021834 | |
≤97% | |
Odorless | |
2.60 g/mL |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H271-H360-H373-H302-H332
May cause fire or explosion
strong oxidizer.
May damage fertility or the unborn child.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
P201-P202-P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P312-P304+P340-P308+P313-P330-P370+P378q-P501c
H272-H302+H332-H336-H350-H360Df-H373
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:5,1; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:PLOMO PERCLORADO, SÓLIDO
missing translation for 'einecsNumber' : 237-125-7
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno
- Lead (II) perchlorate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Sólido comburente Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H360Df-Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P283-Llevar prendas ignífugas/resistentes al fuego/resistentes a las llamas.
- P306+P360-EN CASO DE CONTACTO CON LA ROPA: Aclarar inmediatamente con agua abundante las prendas y la piel contaminadas antes de quitarse la ropa.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .