Learn More
Sulfato de magnesio, uso con reactivos, Honeywell
uso con reactivos, anhidro, ≥ 97 %
78.27€ - 3039.00€
CAS 7487-88-9
Fórmula molecular MgO4S
Peso molecular (g/mol) 120.36
Número MDL MFCD00011110
Clave InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15681820
SDS Ver documentos
Honeywell Research Chemicals
208094-500G
500 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15671820
SDS Ver documentos
Honeywell Research Chemicals
208094-2KG
2 kg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15661820
SDS Ver documentos
Honeywell Research Chemicals
208094-2.5KG
2.5 kg
386.44€
2.50 Kg
15601830
Ver documentos
Honeywell Research Chemicals
208094-5KG
5 kg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15691820
SDS Ver documentos
Honeywell Research Chemicals
208094-50KG
50 kg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
7487-88-9
120.36
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
24083
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
MgO4S
MFCD00011110
magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
CHEBI:32599
Especificaciones
Magnesium Sulfate
Anhydrous
MFCD00011110
magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
120.36
CHEBI:32599
≥97%
0.1mmHg (20°C)
7487-88-9
MgO4S
NONH for all modes of transport
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
magnesio;sulfato
24083
120.37g/mol
Reactivo
Vapor Density: <0.01 (vs air)
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 231-298-2
missing translation for 'rtecsNumber' : OM4500000