Learn More
Ansell™ Monos desechables y no estériles BioClean-D™ con cuello y orificios para pulgar
Disposable coverall with thumb loop for secure hold.
246.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cleanroom Coveralls |
---|---|
Material | CleanTough™ Fabric |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Esterilidad | No estéril |
Código de producto | Marca | Tamaño | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15248118
![]() |
Ansell™
BDCCT-S |
Pequeño | De 164 a 170 cm |
246.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 15-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15258118
![]() |
Ansell™
BDCCT-M |
M | De 170 a 176 cm |
246.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15268118
![]() |
Ansell™
BDCCT-L |
L | De 176 a 182 cm |
246.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15278118
![]() |
Ansell™
BDCCT-XL |
XL | De 182 a 188 cm |
246.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15288118
![]() |
Ansell™
BDCCT-2XL |
2XL | De 188 a 194 cm |
246.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15298118
![]() |
Ansell™
BDCCT-3XL |
3XL | De 194 a 200 cm |
246.00€
paquete de 15 |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15208128
![]() |
Ansell™
BDCCT-4XL |
4XL | De 200 a 206 cm |
246.00€
paquete de 15 |
Fecha estimada de envoi: 15-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Tejido CleanTough™ de baja pelado y antiestático fabricado
- Fabricados en una instalación que tiene las certificaciones ISO 9001:2008.
- Compatible con ISO Clase 4
- Cremallera frontal con solapa.
- Espalda, puños y tobillos elásticos
- Disponible en tamaños que van desde S hasta 4XL
- Testado por ASTM D6978 05
- Testado por HELMKE drum
- Bajo nivel de partículas
Especificaciones
Cleanroom Coveralls | |
Blanco | |
No estéril | |
salas blancas, farmacia, entornos controlados, PPE, instalaciones 503B, fabricación, industrial. | |
Class 10 (ISO 4) |
CleanTough™ Fabric | |
Sí | |
ISO 9001:2015 y (EU)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 y EN 13935-2 | |
BioClean™ |