Learn More
Lámina de platino rodio, 0,025 mm de grosor, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Se utiliza como estándar para la calibración de termopares de metal base. También se utiliza en la industria del vidrio para revestimientos de hornos y fabricaciones complejas.
en la oferta - 8870.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Platinum Rhodium foil |
---|---|
Fórmula molecular | Pt:Rh; 80:20 wt% |
Número MDL | MFCD00198186 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Porcentaje de pureza | 99.9% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11384767
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041811.FF |
25 x 25 mm | N/A | ||||||
11365939
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041811.FI |
50 x 50 mm |
2690.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11374767
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041811.GH |
100 x 100 mm |
8870.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Platinum Rhodium foil | |
MFCD00198186 | |
99.9% |
Pt:Rh; 80:20 wt% | |
Insoluble in water. | |
Tubo |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes