Learn More
Bohlender™ Fundas de PTFE con anillo de agarre
Proporciona un sellado hermético de alto vacío con una baja tasa de fuga.
31.00€ - 60.00€
Especificaciones
Tipo | Manguito con anillo de sujeción |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Sellado de alto vacío |
Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
Intervalo de temperatura (métrico) | −200°+ hasta 250 °C |
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10771352
|
Bohlender™
H933-12 |
NS 60/46 |
31.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 16-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10728252
|
Bohlender™
H933-13 |
NS 71/51 |
60.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 10-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Proporciona resistencia a la temperatura de −200° a +250 °C
- Resistencia química universal
- Conformidad con la FDA.
- Apto para vacío
- Reutilizable
- De PTFE con un anillo de ajuste y anillos de sellado en el exterior
- Baja tasa de fuga inferior a 0,0001 mbar
- Construcción sólida para su uso continuado
- Para tamaño estándar europeo de NS 60/46 o NS 71/51
Especificaciones
Manguito con anillo de sujeción | |
Sellado de alto vacío | |
Politetrafluoroetileno (PTFE) | |
−200°+ hasta 250 °C |