Learn More
Ansell™ Guantes de poliuretano de uso general Sensilite™ serie 48-130
Proporcionan protección contra las descargas electrostáticas. Los guantes de poliuretano de alta resistencia Ansell Sensilite™ serie 48-130 tienen un diseño sin costuras y están disponibles en una amplia variedad de tallas.
43.05€ - 44.77€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 420:2003 + A1:2009 y EN 388:2003
Descripción Calibre: 15
Color Blanco, Gris
Acabado exterior Revestimiento de palma
Material Poliuretano
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
15680904
Ver documentos
Ansell™
48130100
10
43.05€
12 pares
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Añadir a la cesta
15602934
Ver documentos
Ansell™
48130110
11
43.05€
12 pares
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Añadir a la cesta
15690904
Ver documentos
Ansell™
48130060
6
43.05€
12 pares
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Añadir a la cesta
15600914
Ver documentos
Ansell™
48130070
7
43.05€
12 pares
Fecha estimada de envoi: 13-06-2025
Añadir a la cesta
15610914
Ver documentos
Ansell™
48130080
8
43.05€
12 pares
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Añadir a la cesta
15620914
Ver documentos Detalles de la promoción
Ansell™
48130090
9
44.77€
12 pares
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Guantes de protección mecánica
  • Guantes de resistencia media para usos especiales
  • Guante cómodo a un precio razonable que satisface la mayoría de las necesidades de protección contra descargas electrostáticas
  • El revestimiento de nailon de calibre 15 proporciona flexibilidad y movilidad, mientras que la fibra de carbono añadida ofrece una solución más económica de protección
  • Gracias a su diseño sin costuras, la comodidad y el buen ajuste están garantizados
  • Gracias a su revestimiento de poliuretano sumergido en palma, ofrece buena resistencia mecánica y durabilidad.
  • EN 1149-1: Resistividad de la superficie (Ω): 4,02 x 1010 (EN 1149-2): Resistencia de volumen (Ω): 2,19 x 107 (EN 1149-3): Disipación de la carga T50 < 0,01 segundos
  • Advertencia: los guantes que proporcionan protección contra las descargas electrostáticas no aíslan las manos de la corriente eléctrica de alta tensión
  • No los utilice para manipular cables de corriente o para protegerse contra la corriente eléctrica
Aplicaciones:
  • Montaje final de paneles de control, cables y alambres;
  • Montaje final de componentes electrónicos y placas madre
Especificaciones
Especificaciones
EN 420:2003 + A1:2009 y EN 388:2003
Blanco, Gris
Poliuretano
Estructura: Elástico
Fibra de carbono de nailon
205 a 255 mm
Calibre: 15
Revestimiento de palma
Guantes de protección mecánica
Tejido
12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja