Learn More
trans-4-(4-n-Propilciclohexil)ciclohexanona, 97 %, Thermo Scientific™
117.00€ - 452.00€
CAS | 82832-73-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C15H26O |
Peso molecular (g/mol) | 222.372 |
Número MDL | MFCD04038797 |
Clave InChI | AKCZQKBKWXBJOF-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-trans-4-propylcyclohexyl cyclohexanone, 4-4-propylcyclohexyl cyclohexanone, 4-propyldicyclohexylanone, 4-trans-4'-n-propylcyclohexyl-cyclohexanone, 4-4-propylcyclohexyl cyclohexan-1-one, 4-trans-4'-propylcyclohexyl cyclohexanone, 4'-propyl-1,1'-bicyclohexyl-4-one, 4'-propyl bi cyclohexyl-4-one, 1's,4'r-4'-propyl-1,1'-bi cyclohexane-4-one, pubchem2509 |
PubChem CID | 4354185 |
Nombre IUPAC | 4-(4-propilciclohexil)ciclohexan-1-ona |
SMILES | CCCC1CCC(CC1)C2CCC(=O)CC2 |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
AplicacionesSe utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
82832-73-3 | |
222.372 | |
AKCZQKBKWXBJOF-UHFFFAOYSA-N | |
4354185 | |
CCCC1CCC(CC1)C2CCC(=O)CC2 |
C15H26O | |
MFCD04038797 | |
4-trans-4-propylcyclohexyl cyclohexanone, 4-4-propylcyclohexyl cyclohexanone, 4-propyldicyclohexylanone, 4-trans-4'-n-propylcyclohexyl-cyclohexanone, 4-4-propylcyclohexyl cyclohexan-1-one, 4-trans-4'-propylcyclohexyl cyclohexanone, 4'-propyl-1,1'-bicyclohexyl-4-one, 4'-propyl bi cyclohexyl-4-one, 1's,4'r-4'-propyl-1,1'-bi cyclohexane-4-one, pubchem2509 | |
4-(4-propilciclohexil)ciclohexan-1-ona |
Especificaciones
trans-4-(4-n-Propylcyclohexyl)cyclohexanone | |
C15H26O | |
4-trans-4-propylcyclohexyl cyclohexanone, 4-4-propylcyclohexyl cyclohexanone, 4-propyldicyclohexylanone, 4-trans-4'-n-propylcyclohexyl-cyclohexanone, 4-4-propylcyclohexyl cyclohexan-1-one, 4-trans-4'-propylcyclohexyl cyclohexanone, 4'-propyl-1,1'-bicyclohexyl-4-one, 4'-propyl bi cyclohexyl-4-one, 1's,4'r-4'-propyl-1,1'-bi cyclohexane-4-one, pubchem2509 | |
CCCC1CCC(CC1)C2CCC(=O)CC2 | |
222.372 | |
222.37 |
82832-73-3 | |
MFCD04038797 | |
AKCZQKBKWXBJOF-UHFFFAOYSA-N | |
4-(4-propilciclohexil)ciclohexan-1-ona | |
4354185 | |
97% |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes