Learn More
Ácido cítrico, dihidrato de sal trisódica, 99 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1545801 | C6H9Na3O9 | 294.1 g/mol
14.20€ - 696.00€
CAS | 1545801 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H9Na3O9 |
Peso molecular (g/mol) | 294.1 |
Número MDL | MFCD00150031 |
Clave InChI | NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K |
Sinónimo | trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate |
PubChem CID | 71474 |
ChEBI | CHEBI:32142 |
Nombre IUPAC | trisodio; 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato; dihidrato |
SMILES | C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10083010
|
Thermo Scientific Acros
227130050 |
5 g | Glass Bottle | N/A | |||||
10338460
|
Thermo Scientific Acros
227135000 |
500g | Frasco de plástico |
32.60€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10134520
|
Thermo Scientific Acros
227130010 |
1kg | Frasco de plástico |
52.75€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10083163
|
Thermo Scientific Acros
227130051 |
5kg | Frasco de plástico |
181.00€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13438488
|
Thermo Scientific Acros
227130250 |
25kg | Tambor de fibra |
696.00€
25 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
1545801 | |
294.1 | |
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K | |
71474 | |
trisodio; 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato; dihidrato |
C6H9Na3O9 | |
MFCD00150031 | |
trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate | |
CHEBI:32142 | |
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+] |
Especificaciones
Citric acid, trisodium salt dihydrate | |
>300.0°C | |
Authentic | |
NaO2CCH2C(OH)(CO2Na)CH2CO2Na·2H2O | |
15, 8737 | |
Solubility in water: 720g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol | |
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+] | |
294.1 | |
CHEBI:32142 | |
0.99 | |
Crystalline Powder or Crystals |
1545801 | |
Blanco | |
C6H9Na3O9 | |
MFCD00150031 | |
trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate | |
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K | |
trisodio; 2-hidroxipropano-1,2,3-tricarboxilato; dihidrato | |
71474 | |
294.09 | |
Pure |
Seguridad y manipulación
Emergency Overview
May cause skin, eye, and respiratory tract irritation. The toxicological properties have not been fully investigated.
NFPA
Health:
Signal Word: CAUTION!
- Citric acid, trisodium salt dihydrate